Läs mer
Tetra-n-butylammoniumdivätetrifluorid, 50-55 % vikt/vikt lösning. i 1,2-dikloretan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344815
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344815 1 g 1g
11354815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11344815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17891.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 99337-56-1 | C16H38F3N | 301.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99337-56-1
Molekylformel C16H38F3N
Molekylvikt (g/mol) 301.48
MDL-nummer MFCD00145365
InChI-nyckel MRXQMNWIADOAJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetra-n-butylammonium dihydrogen trifluoride, tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride, dihydrogen tetrabutylammonium fluoride, tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammonium dihydrogen trifluoride, tetrabutylammonium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylazanium fluoride dihydrofluoride, tetrabutylammoniumdihydrogentrifluoride, tetrabutylamonium dihydrogentrifluoride, tetrabutylammoniumdihydrogen trifluoride
PubChem CID 11748636
LEDER F.F.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium dihydrogentrifluoride
Flampunkt 13°C (55°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2924
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluorid;dihydrofluorid
Formel vikt 301.48
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50 to 55% w/w soln. in 1,2-dichloroethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.