Läs mer
Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M soln. in THF
Produktkod. 11443254
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 11443254
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10588.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. i THF används som en reaktant för framställning av trippelmonoaminåterupptagshämmare som en ny generation av antidepressiva medel, oligoribonukleotider med fosfonatmodifierade bindningar, konjugerade diensyraestrar med Suzuki-kopplingsreaktioner och polyacetyleniska glukosider. Det spelar en viktig roll i arylalkylalkoholer genom Nozaki-Hiyama-allylering katalyserad av kirala bipyridyldiolligander och kromtriklorid. Det används också som en katalysator för silyleringsreaktionerna. Dessutom används den som en källa för fluoridjoner i organiska lösningsmedel samt för avskyddning av silyletergrupper.
Löslighet Blandbar med terahydrofuran
, acetonitril, dimetylsulfoxid och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 429-41-4
Molekylformel C16H36FN
Molekylvikt (g/mol) 261.47
MDL-nummer MFCD00011747
InChI-nyckel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluorid
LEDER [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium fluoride
Densitet 0.903
Flampunkt −17°C (1°F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NF
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 3570522
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
Formel vikt 261.47
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.