Läs mer
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1 M soln i THF
Produktkod. 11443940
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443940 25 mL 25ml
11433254 100 mL 100ml
11443254 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443940 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10588.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. i THF används som en reaktant för framställning av trippelmonoaminåterupptagshämmare som en ny generation av antidepressiva medel, oligoribonukleotider med fosfonatmodifierade bindningar, konjugerade diensyraestrar med Suzuki-kopplingsreaktioner och polyacetyleniska glukosider. Det spelar en viktig roll i arylalkylalkoholer genom Nozaki-Hiyama-allylering katalyserad av kirala bipyridyldiolligander och kromtriklorid. Det används också som en katalysator för silyleringsreaktionerna. Dessutom används den som en källa för fluoridjoner i organiska lösningsmedel samt för avskyddning av silyletergrupper.
Löslighet Blandbar med terahydrofuran
, acetonitril, dimetylsulfoxid och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 429-41-4
Molekylformel C16H36FN
Molekylvikt (g/mol) 261.47
MDL-nummer MFCD00011747
InChI-nyckel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluorid
LEDER [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium fluoride
Densitet 0.903
Flampunkt −17 °C (1 °F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NF
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 3570522
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Blandbar med terahydrofuran, acetonitril, dimetylsulfoxid och organiska lösningsmedel.
Formel vikt 261.47
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in THF
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.