Läs mer
Tetra-n-butylammonium fluoride, 75% w/w aq. soln.
Produktkod. 11424797
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424797 25 g 25g
11434797 100 g 100g
11444797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21261.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Tetrabutylammoniumfluorid är en reaktant som används för syntes av flera föreningar, inklusive konjugerade diensyraestrar, oligoribonukleotider med fosfonatmodifierade bindningar och trippelmonoaminåterupptagshämmare, bland andra. Det har visat sig användbart för att studera cancer, diabetes och neurokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrabutylammoniumfluorid är en reaktant som används för syntes av flera föreningar, inklusive konjugerade diensyraestrar, oligoribonukleotider med fosfonatmodifierade bindningar och trippelmonoaminåterupptagshämmare, bland andra. Det har visat sig användbart för att studera cancer, diabetes och neurokemi.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta från starka oxidationsmedel,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 429-41-4
Molekylformel C16H36FN
Molekylvikt (g/mol) 261.47
MDL-nummer MFCD00011747
InChI-nyckel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluorid
LEDER [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium fluoride
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2922
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 261.47
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 75% w/w aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.