Läs mer
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrat, 98 %
Produktkod. 11348016
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348016 10 g 10g
11358016 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13303.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 87749-50-6 | C16H42FNO3 | 315,514 g/mol
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrat används som en fasöverföringskatalysator, som en mild bas och som en källa för fluoridjoner i organiska lösningsmedel. Det används också som ett avskyddande medel för att avlägsna silyleterskyddsgrupper. Det fungerar som en reaktant för framställning av avskyddande medel, vid framställning av cellulosaderivat, lipofila peptider för DNA-transfektioner och dehydrobromeringsreaktioner. Det spelar en viktig roll vid omvandlingen av O-silylerade enolater till karbonyler i närvaro av dimetylsulfoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetra-n-butylammoniumfluoridtrihydrat används som en fasöverföringskatalysator, som en mild bas och som en källa för fluoridjoner i organiska lösningsmedel. Det används också som ett avskyddande medel för att avlägsna silyleterskyddsgrupper. Det fungerar som en reaktant för framställning av avskyddande medel, vid framställning av cellulosaderivat, lipofila peptider för DNA-transfektioner och dehydrobromeringsreaktioner. Det spelar en viktig roll vid omvandlingen av O-silylerade enolater till karbonyler i närvaro av dimetylsulfoxid.
Löslighet Löslig i
vatten, terahydrofuran, dimetylsulfoxid och acetonitril.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87749-50-6
Molekylformel C16H42FNO3
Molekylvikt (g/mol) 315.514
MDL-nummer MFCD00149981
InChI-nyckel VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride trihydrate, tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate, tetrabutylazanium fluoride trihydrate, tetrabutylammonium trihydrate fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, trihydrate, tetrabutylammonium ion trihydrate fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride hydrate, bu4nf trihydrate, pubchem2275, pubchem4057
PubChem CID 11726816
IUPAC-namn tetrabutylazanium;fluorid;trihydrat
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.O.O.O.[F-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium fluoride trihydrate
Smältpunkt 54 °C till 60 °C
Odör Luktfritt
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NF·3H2O
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3761900
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, terahydrofuran, dimetylsulfoxid och acetonitril.
Formel vikt 315,52 (261,47 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.