Läs mer
Tetra-n-butylammoniumhexafluorfosfat, 98 %
Produktkod. 10266151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10266151 25 g Glasflaska 25g
10275431 100 g Glasflaska 100g
11975701 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10266151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 352580250
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3109-63-5
Molekylformel C16H36F6NP
Molekylvikt (g/mol) 387.44
MDL-nummer MFCD00011748
InChI-nyckel BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
IUPAC-namn tetrabutylazanium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 244,0 °C till 246,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel [CH3(CH2)3]4N(PF6)
Formel vikt 387.44
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.