Läs mer
Tetra-n-butylammoniumhexafluorfosfat, 98 %
Produktkod. 11403417
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403417 25 g 25g
11413417 100 g 100g
11423417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17196.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.31 SEK
    711.65 SEK / 25g
    Save 80.66 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3109-63-5 | C16H36F6NP | 387,44 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhexafluorfosfat används som stödelektrolyt i icke-vattenhaltig elektrokemi. Den är kemiskt inert, vilket tillåter användning som en inert elektrolyt med potentialområde. Det förbättrar prestandan hos organiska lysdioder i ett lager (OLED).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetra-n-butylammoniumhexafluorfosfat används som stödelektrolyt i icke-vattenhaltig elektrokemi. Den är kemiskt inert, vilket tillåter användning som en inert elektrolyt med potentialområde. Det förbättrar prestandan hos organiska lysdioder i ett lager (OLED).
Löslighet Löslig i
aceton, acetonitril och tetrhydrofuran.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3109-63-5
Molekylformel C16H36F6NP
Molekylvikt (g/mol) 387.44
MDL-nummer MFCD00011748
InChI-nyckel BKBKEFQIOUYLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium hexafluorophosphate, tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammonium hexafluorophosphate v, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hexafluorophosphate 1-1:1, acmc-1ahjo, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hexafluorophosphate, ksc225q6r, tetrabutylammoniumhexafluorophosphate, tetrabutylazanium hexafluorophosphate
PubChem CID 165075
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
Smältpunkt 242 °C till 248 °C
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NPF6
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i aceton, acetonitril och tetrahydrofuran.
IUPAC-namn tetrabutylazanium;hexafluorfosfat
Formel vikt 387.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.