Läs mer
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, 97%
Produktkod. 11487946
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487946 1000 g 1000g
11497946 50 g 50g
11407956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14047.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32503-27-8 | C16H37NO4S | 339.54 g/mol
Fasöverföringskatalysator Tetra-n-butylammoniumvätesulfat uppvisar antibakteriella egenskaper på grund av närvaron av den kvartära aminen och motjonen. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator, ytaktivt medel, lösningsmedel, intermediär, aktiv ingrediens för balsam, antistatiskt medel, rengöringsmedelsdesinfektionsmedel, mjukgörare för textilier och pappersprodukter, emulgeringsmedel och pigmentdispergeringsmedel. Det används som en effektiv katalysator i N-alkyleringsreaktioner av bensanilider, cyklisering av beta-aminosyror till beta-laktamer, omvandling av nitriler till amider, dehydrohalogenering av aryl-2-haloetyletrar för att ge vinyletrar och vid oxidation av alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fasöverföringskatalysator Tetra-n-butylammoniumvätesulfat uppvisar antibakteriella egenskaper på grund av närvaron av den kvartära aminen och motjonen. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator, ytaktivt medel, lösningsmedel, intermediär, aktiv ingrediens för balsam, antistatiskt medel, rengöringsmedelsdesinfektionsmedel, mjukgörare för textilier och pappersprodukter, emulgeringsmedel och pigmentdispergeringsmedel. Det används som en effektiv katalysator i N-alkyleringsreaktioner av bensanilider, cyklisering av beta-aminosyror till beta-laktamer, omvandling av nitriler till amider, dehydrohalogenering av aryl-2-haloetyletrar för att ge vinyletrar och vid oxidation av alkoholer.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32503-27-8
Molekylformel C16H37NO4S
Molekylvikt (g/mol) 339.54
MDL-nummer MFCD00011637
InChI-nyckel SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs
PubChem CID 94433
IUPAC-namn vätesulfat;tetrabutylazanium
LEDER OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
Smältpunkt 168°C to 172°C
Kvantitet 1000 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 339.54
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylammonium hydrogen sulphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium hydrogen sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.