Learn More
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, LiChropur™, EMD-Millipore
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 32503-27-8 |
| Density | 650kg/m3 |
| Packaging | Glass |
| Molecular Formula | C16H37NO4S |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs |
| InChI Key | SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| IUPAC Name | tetrabutylazanium hydrogen sulfate |
| Molecular Weight (g/mol) | 339.54 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?