Läs mer
Tetra-n-butylammonium Hydrogen Sulfate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 168°C to 174°C |
| MDL-nummer | MFCD00011637 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.53 |
| Kvalitet | Research |