Läs mer
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate |
| CAS | 32503-27-8 |
| Flampunkt | 175.6°C (closed cup) |
| Smältområde | 168°C to 174°C |
| Kvantitet | 10 kg |
| Synonym | Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.53 |
| Kvalitet | Not Available |