Läs mer
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 m aq. soln., HPLC-kvalitet
Produktkod. 11355887
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355887 25 mL 25ml
11345887 100 mL 100ml
11430600 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11355887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043662.AC
 Begränsad artikel
I lager
Fasöverföringskatalysator, elektrolyt i polarografi, jonparsextraktion | CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259,48 g/mol
Fasöverföringskatalysator, elektrolyt vid polarografi, jonparextraktionTetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 M i vattenlösning används som en stark bas i organisk kemi. Det används under fasöverföringsbetingelser för att åstadkomma alkylering och deprotonering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-namn tetrabutylazanium;hydroxid
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Flampunkt Hold (Håll)
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NOH
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3267
Beilstein 3571228
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med organiska lösningsmedel.
Formel vikt 259.48
Kvalitet HPLC
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0M aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.