Läs mer
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 1.0M in methanol
Produktkod. 11368015
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368015 25 mL 25ml
11378015 100 mL 100ml
11388015 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08164.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 M i metanol används som en stark bas i organisk kemi. Det används under fasöverföringsbetingelser för att åstadkomma alkylering och deprotonering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 M i metanol används som en stark bas inom organisk kemi. Det används under fasöverföringsbetingelser för att åstadkomma alkylering och deprotonering.
Löslighet Blandbar med organiska lösningsmedel
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror och fräter metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densitet 0.83
Flampunkt 11°C (51°F)
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.3825
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2924
Beilstein 3571228
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
IUPAC-namn tetrabutylazaniumhydroxid
Formel vikt 259.48
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in methanol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.