Läs mer
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 m i metanol
Description
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 M i metanol används som en stark bas i organisk kemi. Det används under fasöverföringsbetingelser för att åstadkomma alkylering och deprotonering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 1,0 M i metanol används som en stark bas inom organisk kemi. Det används under fasöverföringsbetingelser för att åstadkomma alkylering och deprotonering.
Löslighet Blandbar med organiska lösningsmedel
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror och fräter metall.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetra-n-butylammonium hydroxide |
| Densitet | 0.83 |
| Flampunkt | 11 °C (51 °F) |
| Odör | Alkoholliknande |
| Brytningsindex | 1.3825 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 3571228 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Blandbar med organiska lösningsmedel. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.