Läs mer
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367845
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367845 50 g 50g
11377845 250 g -
11387845 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02809.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40% vikt/vikt aq. lösning används som en fasöverföringskatalysator i organisk syntes, speciellt för alkylerings- och kondensationsreaktioner. Den används som härdningsaccelerator för epoxihartser. Det används också vid framställning av diklorkarben från kloroform.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40 % w/w aq. lösning används som en fasöverföringskatalysator i organisk syntes, speciellt för alkylerings- och kondensationsreaktioner. Den används som härdningsaccelerator för epoxihartser. Det används också vid framställning av diklorkarben från kloroform.
Löslighet Blandbar med organiska lösningsmedel
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror och fräter metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Densitet 0.99
pH 14.0
Flampunkt None
Odör Amine-like
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NOH
Brytningsindex 1.408
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 3571228
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents.
IUPAC-namn tetrabutylazaniumhydroxid
Formel vikt 259.48
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.