Läs mer
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 55 % w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337158
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337158 50 g 50g
11347158 250 g 250g
15441077 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016198.18
Request Bulk or Custom Format
As a reagent for ion-pair extractions | CAS: 2052-49-5 | C16H37NO | 259.48 g/mol
Som reagens för jonparextraktionerTetra-n-butylammoniumhydroxid, 55 % w/w aq. lösning används som en fasöverföringskatalysator i organisk syntes, speciellt för alkylerings- och kondensationsreaktioner. Den används som härdningsaccelerator för epoxihartser. Det används också vid framställning av diklorkarben från kloroform.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2052-49-5
Molekylformel C16H37NO
Molekylvikt (g/mol) 259.48
MDL-nummer MFCD00009425
InChI-nyckel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
LEDER [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Färg Färglös till gul
Densitet 0.97 g/mL
pH 14
Flampunkt None
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NOH
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 3571228
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water and organic solvents.
IUPAC-namn tetrabutylazanium;hydroxid
Formel vikt 259.48
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 55% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.