Läs mer
Tetra-N-Butylammonium Iodide, 98+%, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10326200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326200 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10326200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/0490/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 141°C
CAS 311-28-4
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 100 g
Molekylformel C16H36IN
MDL-nummer MFCD00011636
Synonym tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
InChI-nyckel DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium;iodide
Molekylvikt (g/mol) 369.38
PubChem CID 67553
Formel vikt 369.36g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrabutylammonium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.