Läs mer
Tetra-n-butylammoniumjodid, 98 %
Produktkod. 11482857
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482857 1000 g 1000g
11492857 50 g 50g
11402867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15484.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3950.41 SEK
    3546.65 SEK / 1000g
    Save 403.76 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369,38 g/mol
Tetra-n-butylammoniumjodid används som katalysator för metylering och bensylering av alkoholer med dimetylsulfat respektive bensylbromid. Det är en användbar källa för jodidanjon och involverad i framställningen av neopentyljodider från triflaterna. Det används också vid framställning av nya kvartära aminer, som fungerar som ett antibakteriellt medel vid uppkomsten av läkemedelsresistenta bakterier. Det fungerar som en fosfoniumreversibla hämmare av kolinesteraser. Det är förknippat med bortrifluorid-dietyl¬ eterat och används vid klyvning av etrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetra-n-butylammoniumjodid används som katalysator för metylering och bensylering av alkoholer med dimetylsulfat respektive bensylbromid. Det är en användbar källa för jodidanjon och involverad i framställningen av neopentyljodider från triflaterna. Det används också vid framställning av nya kvartära aminer, som fungerar som ett antibakteriellt medel vid uppkomsten av läkemedelsresistenta bakterier. Det fungerar som en fosfoniumreversibla hämmare av kolinesteraser. Det är associerat med bortrifluorid-dietyleterat och används vid klyvning av etrar.
Löslighet
Löslig i vatten och metanol. Olösligt i bensen.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 311-28-4
Molekylformel C16H36IN
Molekylvikt (g/mol) 369.38
MDL-nummer MFCD00011636
InChI-nyckel DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
IUPAC-namn tetrabutylazanium;jodid
LEDER [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium iodide
Smältpunkt 142 °C till 148 °C
Kvantitet 1000 g
Beilstein 3916152
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol. Olöslig i bensen.
Formel vikt 369.38
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.