Läs mer
Tetra-n-butylammoniumjodid, TRC
Produktkod. 30409503
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30409503 25 g
1 options
Produktkod. 30409503 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT20450025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium Iodide
CAS 311-28-4
Molekylformel C16H36IN
Kvantitet 25 g
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide (1:1), N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Iodide, Tetrabutyl-Ammonium Iodide, Tetrabutylammonium Iodide, Tetra-n-butylammonium Iodide, TBAI
InChI formel InChI=1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium; Jodid
Molekylvikt (g/mol) 369.37
Formel vikt 369.1892