Läs mer
Tetra-n-butylammoniumnitrat, 98 %
Produktkod. 11349518
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349518 500 g 500g
11319518 5 g 5g
11329518 25 g 25g
11339518 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11349518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043342.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1941-27-1 | C16H36N2O3 | 304,475 g/mol
Tetra-n-butylammoniumnitrat används i beläggningar, tryckfärg, gummi, glas, läder och kosmetika. Den fungerar som en stödjande elektrolyt i flytande ammoniak. Det används också vid framställning av nitrater från triflater. Det används för att invertera konfigurationen av alkoholer genom tosylater. Det är också en källa till NO 3- som används i nukleofila substitutionsreaktioner. Vidare används det vid omvandling av halogenider till ketoner. Utöver detta används den som en källa till nitroniumjoner för nitrering av olefiner, amider, ribonukleosider, glykoler och aromatiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1941-27-1
Molekylformel C16H36N2O3
Molekylvikt (g/mol) 304.475
MDL-nummer MFCD00043202
InChI-nyckel QHOKENWFMZXSEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium nitrate, tetra-n-butylammonium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate, tetrabutylazanium nitrate, ammonium, tetrabutyl-, nitrate, n-n-n-tributyl-1-butanaminium nitrate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, nitrate 1:1, tetrabutylammonium ion nitrate, tetrabutylammoniumnitrate, acmc-209exx
PubChem CID 16027
IUPAC-namn tetrabutylazanium;nitrat
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N+](=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium nitrate
Smältpunkt 116 °C till 118 °C
Odör Svag
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1479
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i dikloretan, acetonitril, bensen och toluen.
Formel vikt 304.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.