Läs mer
Tetra-n-butylammoniumperklorat, 99+%
Produktkod. 11317358
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317358 100 g 100g
11327358 2.5 g 2.5g
15421177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030801.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341,917 g/mol
Tetra-n-butylammoniumperklorat används som stödelektrolyt vid polarografiska mätningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1923-70-2
Molekylformel C16H36ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 341.917
MDL-nummer MFCD00038722
InChI-nyckel KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC-namn tetrabutylazanium;perklorat
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium perchlorate
Smältpunkt 210°C to 217°C
Färg Vitt
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NClO4
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1481
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile and ethanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 341.92
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.