Läs mer
Tetra-n-butylammoniumperklorat, elektrokemisk kvalitet
Produktkod. 11395058
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395058 10 g 10g
11305068 50 g 50g
11315068 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043999.09
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för användning som polarografiskt stödjande elektrolyt | CAS: 1923-70-2 | C16H36ClNO4 | 341,917 g/mol
Lämplig för användning som polarografisk stödelektrolytTetra-n-butylammoniumperklorat används som stödelektrolyt vid polarografiska mätningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1923-70-2
Molekylformel C16H36ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 341.917
MDL-nummer MFCD00038722
InChI-nyckel KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium perchlorate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate, tetrabutyl ammonium perchlorate, tetra-n-butylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorat, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, perchlorate 1:1, acmc-1bpvk, n,n,n-tributylbutan-1-aminium perchlorate, tetrabutylammoniumperchlorate, tetrabutylazanium perchlorate
PubChem CID 74723
IUPAC-namn tetrabutylazanium;perklorat
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium perchlorate
Smältpunkt 210 °C till 217 °C
Färg Vitt
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NClO4
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1481
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril och etanol; Mycket lätt löslig i vatten.
Formel vikt 341.92
Kvalitet Elektrokemisk
Fysisk form Kristallin
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetra-n-butylammonium perchlorate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrabutylammonium perchlorate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.