Läs mer
Tetra-n-butylammonium phosphate, 99+%
Product Code. 11363517
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.5 g
2 g
50 g
Unit Size:
0.5g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11363517 2 g 2g
11353517 0.5 g 0.5g
11343517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11363517 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 019261.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som motjon vid jonparkromatografi av vattenlösliga vitaminer
Tetra-n-butylammoniumfosfat används som en motjon i jonparreagens vid högpresterande vätskekromatografi för samtidig bestämning av klorfeniramin och maleat av vattenlösliga vitaminer. Den fungerar som en fasöverföringskatalysator. Vidare används det som ett buffrande reagens i HPLC. Utöver detta används det som en mobilfastillsats i tvådimensionell omvänd fas högpresterande tunnskiktskromatografi för separation av chenodeoxicholsyra och deoxicholsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5574-97-0
Molekylformel C16H38NO4P
Molekylvikt (g/mol) 339.46
MDL-nummer MFCD00064526
InChI-nyckel ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
PubChem CID 2735142
IUPAC-namn divätefosfat;tetrabutylazanium
LEDER OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium phosphate
Smältpunkt 151°C to 154°C
Färg Vitt
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NH2PO4
Kvantitet 2 g
Beilstein 5196532
Löslighetsinformation Soluble in acetonitrile,ethanol and water.
Formel vikt 339.46
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.