Läs mer
Tetra-n-butylammonium sulfate, 50% w/w aq. soln.
Produktkod. 11338878
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338878 100 mL 100ml
11430421 500 mL 500ml
11328878 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11338878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041723.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fasöverföringskatalysator, neutralt pH
Tetra-n-butylammoniumsulfat används som fasöverföringskatalysator, neutralt pH och organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2472-88-0
Molekylformel C32H72N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 581.00
MDL-nummer MFCD00216632
InChI-nyckel ZXUCBXRTRRIBSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis tetrabutylammonium sulphate, tetrabutylammonium sulfate, tetrabutylammonium sulfate solution, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 2:1, tetrabutyl ammoniumsulfat, tetrabutylammonium sulphate, acmc-1cdo3, tetrabutyl ammonium sulfate, tetrabutyl-ammonium sulfate, tetra-n-butylammonium sulfate
PubChem CID 11433187
IUPAC-namn tetrabutylazanium;sulfat
LEDER [O-]S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium sulfate
Densitet 1.01
Kokpunkt 84°C
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 100 mL
Löslighetsinformation Fully miscible.
Formel vikt 580.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylammonium sulfate, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(tetrabutylammonium) sulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.