Läs mer
Tetra-n-butylammoniumtetrafluoroborat, 99 %
Produktkod. 15403147
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403147 25 g 25g
15493137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16688.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329,27 g/mol
Som farmaceutiska mellanprodukter. Även i katalys. Rimligt effektiva (1500-2000 plattor/m), långlivade öppna rörformiga kolonner framställdes genom att använda det organiska smälta saltet tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som stationär fas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
som farmaceutiska mellanprodukter. Även i katalys. Rimligt effektiva (1500-2000 plattor/m), långlivade öppna rörformiga kolonner framställdes genom att använda det organiska smälta saltet tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som stationär fas.
Löslighet Något löslig i
vatten, metanol (0,1 g/ml), etanol (100 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 429-42-5
Molekylformel C16H36BF4N
Molekylvikt (g/mol) 329.27
MDL-nummer MFCD00011634
InChI-nyckel NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium ion tetrafluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-1:1, tbabf4, acmc-209jry, tbabf4;
PubChem CID 67932
IUPAC-namn tetrabutylazanium;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 159 °C till 162 °C
Odör Luktfritt
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NBF4
Kvantitet 25 g
Beilstein 3577508
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, metanol (0,1 g/ml), etanol (100 mg/ml).
Formel vikt 329.27
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.