Läs mer
Tetra-n-butylammoniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413147
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413147 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15413147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16688.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2704.09 SEK
    2427.65 SEK / 100g
    Save 276.44 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 429-42-5 | C16H36BF4N | 329.27 g/mol
Som farmaceutiska mellanprodukter. Även i katalys. Rimligt effektiva (1500-2000 plattor/m), långlivade öppna rörformiga kolonner framställdes genom att använda det organiska smälta saltet tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som stationär fas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
som farmaceutiska mellanprodukter. Även i katalys. Rimligt effektiva (1500-2000 plattor/m), långlivade öppna rörformiga kolonner framställdes genom att använda det organiska smälta saltet tetra-n-butylammonlumtetrafluorborat som stationär fas.
Löslighet Något löslig i
vatten, metanol (0,1 g/ml), etanol (100 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
CAS 429-42-5
Smältpunkt 159°C to 162°C
Odör Odorless
Molekylformel C16H36BF4N
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NBF4
MDL-nummer MFCD00011634
Kvantitet 100 g
Beilstein 3577508
Synonym tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium fluoroborate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, tetrafluoroborate 1-, tetrabutyl ammonium tetrafluoroborate
Löslighetsinformation Slightly soluble aq. soln.,methanol(0.1 g/mL),ethanol (100 mg/ml).
InChI-nyckel NNZZSJSQYOFZAM-UHFFFAOYSA-N
LEDER F[B-](F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tetrabutylazanium; tetrafluorboranid
Molekylvikt (g/mol) 329.27
PubChem CID 67932
Formel vikt 329.27
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylammonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-tetrafluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.