Läs mer
Tetra-n-butylammoniumtribromid, 98 %
Produktkod. 11347168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347168 25 g 25g
11337168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016258.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 38932-80-8 | C48H108Br3N3 | 967,125 g/mol
Tetra-n-butylammoniumtribromid används som en fasöverföringskatalysator i organisk syntes samt som ett milt bromeringsmedel. Det fungerar som en fast källa till brom. Det är användbart för framställning av vicinala dibromider från alkener och alkyner och alfa-bromoacetaler. Vidare används det för att generera vätebromid, som används som ett effektivt kemoselektivt reagens för acetalisering av karbonylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38932-80-8
Molekylformel C48H108Br3N3
Molekylvikt (g/mol) 967.125
MDL-nummer MFCD00012110
InChI-nyckel SFLXUZPXEWWQNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym tetrabutylammonium tribromide, tetra-n-butylammonium tribromide, tetrabutylammoniumtribromide, mono tetrabutylammonium tribromide, tetrabutylamoniumtribromide, acmc-1ct1n, tetrabutylamonium tribromide, tetrabutylazanium tribromide, tetrabutylammonium-tribromide, tetra-butylammonium tribromide
PubChem CID 23500184
IUPAC-namn tetrabutylazanium;tribromid
LEDER CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium tribromide
Smältpunkt 74 °C till 76 °C
Färg Gult
Linjär formel [CH3(CH2)3]4NBr3
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3746114
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 482.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.