Läs mer
Tetra-n-butylammoniumtrifluorometansulfonat, 99 %
Produktkod. 11484483
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484483 5 g 5g
11494483 25 g 25g
11404493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484483 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11013.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35895-70-6 | C18H36F3NO2 | 355,49 g/mol
Används som katalysator för reaktioner av kondensation av alkoholer och karboxylsyror, reaktion av aromatiska föreningar med sulfonylklorider, krackning av alkaner, alkylering av alkener, isomerisering av alkaner och transalkylering av aromater, trans-bromering och andra Friedel-Crafts reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som katalysator för
reaktioner av kondensation av alkoholer och karboxylsyror, reaktion av aromatiska föreningar med sulfonylklorider, krackning av alkaner, alkylering av alkener, isomerisering av alkaner och transalkylering av aromater, transbromering och andra Friedel-Crafts reaktioner.
Löslighet
Blandbar i vatten. Löslig i metanol (0,1 g/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35895-70-6
Molekylformel C18H36F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 355.49
MDL-nummer MFCD00042585
InChI-nyckel WTEXQPWIUJQYJQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium triflate, tetrabutylammonium trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate, tetrabutylammonium ion triflate, trifluoromethanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, acmc-1aglb, tetrakis but-1-yl ammonium triflate, tetrabutylazanium; trifluoromethanesulfonate, tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 2733306
IUPAC-namn tetrabutylazanium;trifluormetansulfonat
LEDER [O-]C(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylammonium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 112°C to 115°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4172978
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible in watetr. Soluble in methanol(0.1g/mL).
Formel vikt 391.54
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.