Läs mer
Tetra-n-butylgermanium, 99 %
Produktkod. 11367788
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367788 5 g 5g
11347788 1 g 1g
11357788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11367788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 034119.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 1067-42-1 | C16H36Ge | 301,094 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-42-1
Molekylformel C16H36Ge
Molekylvikt (g/mol) 301.094
MDL-nummer MFCD00015224
InChI-nyckel HDVLQIDIYKIVRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutylgermanium, germane, tetrabutyl, tetra-n-butylgermane, tetra-n-butylgermanium, tetrabutyl-german, tetrabuthylgermanium, tetrabutyl germanium
PubChem CID 70599
IUPAC-namn tetrabutylgerman
LEDER CCCC[Ge](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylgermanium
Densitet 0,934 g/ml vid 20 °C
Kokpunkt 277 °C till 279 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4571
Kvantitet 5 g
Formel vikt 301.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.