Läs mer
Tetra-n-butylphosphonium bromide, 99%
Produktkod. 11424213
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11424213
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10868.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339.342 g/mol
Tetra-n-butylfosfoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator vid höga temperaturer, vid vilka kväveanaloger tenderar att genomgå eliminering, t.ex. som katalysator för dealkoxikarbonylering av malonater ochβ -ketoestrar genom upphettning i stearinsyra. används som ett joniskt flytande lösningsmedel vid regioselektiv O-alkylering av C/O omgivande nukleofiler. Det är ett syntetiskt reagens som används i proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetra-n-butylfosfoniumbromid används som en fasöverföringskatalysator vid höga temperaturer, vid vilka kväveanaloger tenderar att genomgå eliminering, t.ex. som katalysator för dealkoxikarbonylering av malonater och ß-ketoestrar genom upphettning i stearinsyra. används som ett joniskt flytande lösningsmedel vid regioselektiv O-alkylering av C/O omgivande nukleofiler. Det är ett syntetiskt reagens som används i proteomikforskning.
Löslighet Lösligt i vatten
(70 g/100 ml)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3115-68-2
Molekylformel C16H36BrP
Molekylvikt (g/mol) 339.342
MDL-nummer MFCD00011853
InChI-nyckel RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
PubChem CID 76564
IUPAC-namn tetrabutylfosfanium;bromid
LEDER CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylphosphonium bromide
Smältpunkt 99°C to 103°C
Flampunkt 290°C (554°F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]4PBr
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3464
Beilstein 4160474
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (70g/100 ml)
Formel vikt 339.35
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-butylphosphonium bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tetra-n-butylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.