Läs mer
Tetra-n-butylfosfoniumhydroxid, 40 % vikt av salt. soln.
Description
Tetra-n-butylfosfoniumhydroxid används för utvinning av vetehalm och upplösning av ved. Det används också för att producera hydroxidjoner eller protonledande joniska vätskor genom att blanda det med bensimidazol. Den kan användas som en fasöverföringskatalysator i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetra-n-butylphosphonium hydroxide |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 0.989 g/mL |
| Linjär formel | [CH3(CH2)3]4POH |
| Brytningsindex | 1.412 |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | UN3267 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Formel vikt | 276.45 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 40% w/w aq. soln. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.