Läs mer
Tetra-n-butylfosfoniumjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11432818
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432818 5 g 5g
11442818 25 g 25g
11452818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16792.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3115-66-0 | C16H36IP | 386.34 g/mol
Tetra-n-butylfosfoniumjodid används som fasöverföringskatalysatorer, antistatiska medel, härdare för epoxihartser, flamskyddsmedel, rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tetra-n-butylfosfoniumjodid används som fasöverföringskatalysatorer
, antistatiska medel, härdare för epoxihartser, flamskyddsmedel, rengöringsmedel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara vid 4 °C. Förvara i mörker. Inkompatibel med oxidationsmedel och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3115-66-0
Molekylformel C16H36IP
Molekylvikt (g/mol) 386.34
MDL-nummer MFCD00050246
InChI-nyckel CCIYPTIBRAUPLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylphosphonium iodide, tetra-n-butylphosphonium iodide, phosphonium, tetrabutyl-, iodide, tetrabutylphosphanium iodide, acmc-1crr0, wln: 4p4&4&4 &i, phosphonium,tetrabutyl-, iodide 1:1
PubChem CID 201022
IUPAC-namn tetrabutylfosfanium;jodid
LEDER [I-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butylphosphonium iodide
Smältpunkt 98°C to 100°C
Linjär formel [CH3(CH2)3]4PI
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 386.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.