Läs mer
Tetra-n-butyltin, 95 %
Produktkod. 11327717
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327717 100 g 100g
11317717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014115.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347,174 g/mol
Tetra-n-butyltenn används i hydrogenolysreaktioner och som en övergångsmetallkatalysator. Det används också stabilisatorer vid tillverkning av polyvinylklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1461-25-2
Molekylformel C16H36Sn
Molekylvikt (g/mol) 347.174
MDL-nummer MFCD00009422
InChI-nyckel AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
PubChem CID 15098
IUPAC-namn tetrabutylstannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-butyltin
Smältpunkt -97 °C
Densitet 1.057 g/mL
Kokpunkt 144 °C till 146 °C (10 mmHg)
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Det är lösligt i de flesta vanliga organiska lösningsmedel.
Formel vikt 347.17
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.