Läs mer
Tetra-n-butyltin, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15844251
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844251 100 mL 100ml
15834251 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15844251 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8082780100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1461-25-2
Specifikationer
Smältpunkt -97°C
Densitet 1.05 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 140°C/10 hPa
Molekylformel (CH3CH2CH2CH2)4Sn
MDL-nummer MFCD00009422
Kvantitet 100 mL
Synonym Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl, Tetra-n-butyltin
Molekylvikt (g/mol) 347.17