Läs mer
Tetra-n-dodecylammoniumjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378005
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378005 2 g 2g
11388005 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378005 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08153.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40797-39-5 | C48H100IN | 818.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40797-39-5
Molekylformel C48H100IN
Molekylvikt (g/mol) 818.24
MDL-nummer MFCD00051856
InChI-nyckel OBMLOTDECOTAGU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetradodecylazanium iodide, tetra-n-dodecylammonium iodide, tetradodecylammonium iodide, tetradodecylazanium,iodide
PubChem CID 3084801
LEDER [I-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-dodecylammonium iodide
Smältpunkt 114°C to 118°C
Linjär formel [CH3(CH2)11]4NI
Kvantitet 2 g
Beilstein 5844188
Känslighet Light sensitive
IUPAC-namn tetradodecylazaniumjodid
Formel vikt 818.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.