Läs mer
Tetra-n-heptylammoniumbromid, 99 %
Produktkod. 11492238
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492238 5 g 5g
11412248 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11492238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15218.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4368-51-8 | C28H60BrN | 490,699 g/mol
Tetra-n-heptylammoniumbromid används som en mobil fas för separation av en serie glukosinolater genom omvänd fas jonpar-vätskekromatografi. Det fungerar som ett jonparreagens, som används vid extraktion av molybdenkomplex till toluenfilm. Vidare används det i organisk syntes. Det används också i beläggningar, tryckfärg, gummi, glas, läder och kosmetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetra-n-heptylammoniumbromid används som en mobil fas för separation av en serie glukosinolater genom omvänd fas jonpar-vätskekromatografi. Det fungerar som ett jonparreagens, som används vid extraktion av molybdenkomplex till toluenfilm. Vidare används det i organisk syntes. Det används också i beläggningar, tryckfärg, gummi, glas, läder och kosmetika.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4368-51-8
Molekylformel C28H60BrN
Molekylvikt (g/mol) 490.699
MDL-nummer MFCD00011861
InChI-nyckel YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
IUPAC-namn tetraheptylazanium;bromid
LEDER CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-heptylammonium bromide
Smältpunkt 87 °C till 89 °C
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 490.7
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.