Läs mer
Tetra-n-hexylammoniumbromid, 98 %
Produktkod. 11440183
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440183 250 g 250g
11420183 10 g 10g
11430183 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11372.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8880.09 SEK
    7972.65 SEK / 250g
    Save 907.44 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4328-13-6
Molekylformel C24H52BrN
Molekylvikt (g/mol) 434.59
MDL-nummer MFCD00011858
InChI-nyckel SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
IUPAC-namn tetrahexylazanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-hexylammonium bromide
Smältpunkt ∼95 °C till 100 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 3637302
Känslighet Hygroskopisk
Formel vikt 434.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.