Läs mer
Tetra-n-hexylammoniumvätesulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394908
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394908 2 g 2g
1 options
Produktkod. 11394908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043882.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 32503-34-7 | C24H52NO4S | 450.74 g/mol
Tetra-n-hexylammoniumvätesulfat används som en lipofil fasöverföringskatalysator. Det används också i beläggningar, tryckfärg, gummi, glas, läder och kosmetika. Vidare fungerar det som en effektiv katalysator i ruteniumkatalyserade reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate
CAS 32503-34-7
Smältpunkt 96°C to 102°C
Molekylformel C24H52NO4S
MDL-nummer MFCD00037675
Kvantitet 2 g
Synonym tetrahexylammonium hydrogensulfate, tetrahexylammonium hydrogen sulfate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulfate, tetrahexylammonium hydrogensulphate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, sulfate 1:1, tetrahexylammonium hydrogen sulphate, tetrahexylazanium sulfate, acmc-1ailg, tetra-n-hexyl-ammonium hydrogensulphate, tetra-n-hexylammonium hydrogen sulphate
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-L
LEDER [O-]S([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
IUPAC-namn vätesulfat;tetrahexylazanium
Molekylvikt (g/mol) 450.74
PubChem CID 11015848
Formel vikt 451.76
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.