Läs mer
Tetra-n-hexylammoniumjodid, 99 %
Produktkod. 11355109
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355109 25 g 25g
11345109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17589.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
CAS: 2138-24-1 | C24H52IN | 481,591 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2138-24-1
Molekylformel C24H52IN
Molekylvikt (g/mol) 481.591
MDL-nummer MFCD00041981
InChI-nyckel VRKHAMWCGMJAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium iodide, tetra-n-hexylammonium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide, tetrahexylazanium iodide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, iodide 1:1, acmc-209fjk, tetrahexyl ammonium iodide, tetra-n-hexyl ammonium iodide, ammonium, tetrahexyl-, iodide, 1-hexanaminium,n,n-trihexyl-, iodide
PubChem CID 75056
IUPAC-namn tetrahexylazanium;jodid
LEDER CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-hexylammonium iodide
Smältpunkt 99 °C till 105 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Formel vikt 481.59
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.