Läs mer
Tetra-n-hexylammoniumperklorat.
Produktkod. 11397358
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397358 100 g 100g
11307368 5 g 5g
11317368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030830.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 4656-81-9 | C24H52ClNO4 | 454,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4656-81-9
Molekylformel C24H52ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 454.13
MDL-nummer MFCD00043185
InChI-nyckel RLCKPGXHGKSGOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetra-n-hexylammonium perchlorate, tetrahexylammonium perchlorate, tetrahexylazanium perchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumperchlorate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, perchlorate 1:1, tetra-n-hexyl ammonium perchlorate
PubChem CID 78388
LEDER [O-][Cl](=O)(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-hexylammonium perchlorate
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1479
IUPAC-namn tetrahexylazanium;perklorat
Formel vikt 454.13
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.