Läs mer
Tetra-n-octylammoniumbromid, 98+%
Produktkod. 11422757
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422757 250 g 250g
11402757 10 g 10g
11412757 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14929.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 14866-33-2 | C32H68BrN | 546,807 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Tetra-n-oktylammoniumbromid förknippas med bensetoniumklorid och används som desinfektionsmedel, i ytbehandling och konserveringsmedel på sjukhus och industrier. Det används som ett ytaktivt ämne involverat i syntesen av blå-luminescerande kiselnanopartiklar för att få enhetlig partikelstorlek. Det används som en katjonisk tillsats vid framställning av membran med användning av cyklamderivat 1,4,8,11-tetra(n-oktyl)-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan som jonfor och dibutylftalat som mjukgörare.
Löslighet Löslig i
vatten, diklormetan, kloroform, aceton och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14866-33-2
Molekylformel C32H68BrN
Molekylvikt (g/mol) 546.807
MDL-nummer MFCD00011863
InChI-nyckel QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraoctylammonium bromide, tetra-n-octylammonium bromide, tetraoctylazanium bromide, tetraoctyl ammonium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trioctyl-, bromide, unii-52qw29owoc, 52qw29owoc, tetra n-octyl ammonium bromide, acmc-1bvth, tetra-octylammonium bromide
PubChem CID 2734117
IUPAC-namn tetraoktylasanium;bromid
LEDER CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-octylammonium bromide
Smältpunkt 94 °C till 99 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 250 g
Beilstein 4169176
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dikloretan, kloroform, aceton och metanol.
Formel vikt 546.81
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.