Läs mer
Tetra-N-octylammoniumjodid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetra-N-octylammonium Iodide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H68N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 593.44 |