Läs mer
Tetra-n-pentylammoniumjodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388955
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388955 5 g 5g
11398955 25 g 25g
11308965 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14088.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2498-20-6 | C20H44IN | 425.483 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2498-20-6
Molekylformel C20H44IN
Molekylvikt (g/mol) 425.483
MDL-nummer MFCD00041980
InChI-nyckel FBLZDUAOBOMSNZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapentylammonium iodide, tetraamylammonium iodide, tetra-n-pentylammonium iodide, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide 1:1, tetrapentylazanium iodide, tetra-n-amylammonium iodide, tetraamylammoniumjodid, tetraamylammoniumiodide, acmc-209ggb, 1-pentanaminium, n,n,n-tripentyl-, iodide
PubChem CID 17248
IUPAC-namn tetrapentylazanium;jodid
LEDER CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-pentylammonium iodide
Smältpunkt 135°C to 139°C
Linjär formel [CH3(CH2)4]4NI
Kvantitet 5 g
Beilstein 3917412
Känslighet Light Sensitive
Formel vikt 425.49
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.