Läs mer
Tetra-n-propoxysilane, 97%
Produktkod. 11389295
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389295 25 g 25g
11399295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16644.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 682-01-9 | C12H28O4Si | 264.437 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 682-01-9
Molekylformel C12H28O4Si
Molekylvikt (g/mol) 264.437
MDL-nummer MFCD00009364
InChI-nyckel ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrapropoxysilane, tetrapropyl orthosilicate, tetra-n-propoxysilane, propyl orthosilicate, silicic acid h4sio4 , tetrapropyl ester, unii-4pe821g3gh, tetra-n-propyl orthosilicate, propyl silicate, dynasil p, tetrapropoxy silane
PubChem CID 69627
IUPAC-namn tetrapropylsilikat
LEDER CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
Specifikationer
Kokpunkt 224°C to 225°C (94°C (5mmHg))
Kemiskt namn eller material Tetra-n-propoxysilane
Kvantitet 25 g
Linjär formel (CH3CH2CH2O)4Si
Beilstein 1706115
Flampunkt 95°C (203°F)
Formel vikt 264.44
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.401
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.916
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.