Läs mer
Tetra-n-propyl-d28-ammonium Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrapropylammonium-D28 Bromide |
| CAS | 284474-84-6 |
| Molekylformel | C12 D27 H N . Br |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-aminium, N,N,N-tri(propyl-d7)-, bromide (9 CI), Tetrapropylammonium-D28 bromide, N,N,N-Tri(propyl-d7)-1-propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-aminium bromide, Tetrapropylammonium-d28 bromide, Tetra-n-propylammonium-d28 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D2,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2; |
| LEDER | [Br-].[2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | tris(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-(1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.428 |
| Formel vikt | 292.31 g/mol |
| Visa mer |