Läs mer
Tetra-n-propylammonium-15N Bromide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrapropylammonium-15 N Bromide |
| CAS | 287476-16-8 |
| Molekylformel | C12 H28 15 N . Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Propanaminium-15 N, N,N,N-tripropyl-, bromide (9 CI), N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium-15 N bromide, Tetrapropylammonium-15 N bromide, Tetra-n-propylammonium-15 N bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i13+1; |
| LEDER | [Br-].CCC[15 N+](CCC)(CCC)CCC |
| IUPAC-namn | tetrapropylazanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.255 |
| Formel vikt | 266.138 g/mol |
| Visa mer |