Läs mer
Tetra-n-propylammonium bromide, 98%
Produktkod. 11434523
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434523 100 g 100g
11444523 500 g 500g
11454523 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434523 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11522.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1941-30-6 | C12H28BrN | 266.267 g/mol
Tetra-n-propylammoniumbromid, används som ytaktiva medel, lösningsmedel, intermediärer, aktiv ingrediens för balsam, antistatiskt medel, rengöringsmedelsrengöringsmedel, mjukgörare för textilier och pappersprodukter, fasöverföringskatalysator, antimikrobiella medel, desinfektionsmedel och desinfektionsmedel, slemdödande dispergeringsmedel och emulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetra-n-propylammoniumbromid, används som ytaktiva medel, lösningsmedel, intermediärer, aktiv ingrediens för balsam, antistatiskt medel, rengöringsmedelsrengöringsmedel, mjukgörare för textilier och pappersprodukter, fasöverföringskatalysator, antimikrobiella medel, desinfektionsmedel och desinfektionsmedel, slemdödande dispergeringsmedel och slemdödande dispergeringsmedel.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Stabil under vanliga förhållanden (hygroskopisk)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1941-30-6
Molekylformel C12H28BrN
Molekylvikt (g/mol) 266.267
MDL-nummer MFCD00011840
InChI-nyckel BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium bromide, tetra-n-propylammonium bromide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide, tetrapropylazanium bromide, tpabr, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium bromide, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium bromide, tetrapropylammonium bromide tpabr, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, bromide 1:1, tetra propyl ammonium bromide
PubChem CID 74745
ChEBI CHEBI:55318
IUPAC-namn tetrapropylazanium;bromid
LEDER CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-propylammonium bromide
Smältpunkt ∼270°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3567846
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 266.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.