Läs mer
Tetra-n-propylammoniumvätesulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434054
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434054 25 g 25g
11414054 1 g 1g
11424054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12002.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56211-70-2 | C12H29NO4S | 283.43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56211-70-2
Molekylformel C12H29NO4S
Molekylvikt (g/mol) 283.43
MDL-nummer MFCD00038764
InChI-nyckel MOXJKKOSZCHGEU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium bisulfate, tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate, tetrapropylammonium hydrogen sulfate, hydrogen sulfate; tetrapropylammonium, tetrapropyl ammonium hydrogen sulphate, acmc-1avly, hydrogen sulfate; tetrapropylazanium, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium hydrogen sulfate, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, sulfate
PubChem CID 16218669
IUPAC-namn vätesulfat;tetrapropylazanium
LEDER OS([O-])(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Smältpunkt 158°C to 160°C
Linjär formel (CH3CH2CH2)4NHSO4
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 283.43
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetra-n-propylammonium hydrogen sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.