Läs mer
Tetra-n-propylammoniumhydroxid, 1 M aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383466
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383466 25 g 25g
11393466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14328.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4499-86-9
Molekylformel C12H29NO
Molekylvikt (g/mol) 203.37
MDL-nummer MFCD00009360
InChI-nyckel LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC-namn tetrapropylazan;hydroxid
LEDER [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-propylammonium hydroxide
Densitet 1
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 4207983
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 203.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.