Läs mer
Tetra-n-propylammonium hydroxide, 40% w/w aq. soln.
Produktkod. 11303357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303357 25 g 25g
11323357 5 g 5g
11333357 100 g 100g
11313357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11303357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017456.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
Tetra-n-propylammoniumhydroxid används som mellanprodukt, jonbytesmedel, ytaktivt medel och lösningsmedel. Vidare används det som ett antistatiskt medel, rengöringsmedelsdesinfektionsmedel, mjukgörare för textilier och pappersprodukter, emulgeringsmedel och pigmentdispergeringsmedel. Den finner tillämpning som härdningsacceleratorer. Utöver detta fungerar den som en fasöverföringskatalysator i organisk syntes för att öka reaktionshastigheten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4499-86-9
Molekylformel C12H29NO
Molekylvikt (g/mol) 203.37
MDL-nummer MFCD00009360
InChI-nyckel LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC-namn tetrapropylazan;hydroxid
LEDER [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetra-n-propylammonium hydroxide
Färg Färglös till gul
Densitet 0.99 g/mL
Kokpunkt 102°C
Linjär formel (CH3CH2CH2)4NOH
Brytningsindex 1.3716
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 4207983
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with strong electrolytes.
Formel vikt 203.37
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.